Print…
4-Aminobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: GABA, γ-Aminobutyric acid
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 89.9 EUR
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: 195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008226
Número CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429