Print…
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR01970-1G OR01970-250MG OR01970-5G
APOSOR01970-1GEA 27.7 EUR
APOSOR01970-1G APOSOR01970-250MG APOSOR01970-5G
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Número MDL : MFCD09054755
Número CAS: 60301-20-4