1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR01970-1G
OR01970-250MG
OR01970-5G
APOSOR01970-1GEA
27.7
EUR
APOSOR01970-1G
APOSOR01970-250MG
APOSOR01970-5G
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Fórmula:
C₈H₉N₃ |
Número MDL :
MFCD09054755 Número CAS: 60301-20-4 |