Print…
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 314 EUR
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836173
Número CAS: 63842-21-7