Print…
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 2-Amino-4-cyanophenol, 2-Amino-4-cyano-phenol
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Peso Molecular: 134.14 g/mol
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234273
Número CAS: 14543-43-2