Print…
Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01961-1G OR01961-250MG OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA 134 EUR
APOSOR01961-1G APOSOR01961-250MG APOSOR01961-5G
Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06251745
Número CAS: 57250-86-9