Print…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01956-1G OR01956-250MG
APOSOR01956-1GEA 219 EUR
APOSOR01956-1G APOSOR01956-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836168
Número CAS: 1000017-93-5