Print…
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01955-1G OR01955-5G OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA 178 EUR
APOSOR01955-1G APOSOR01955-5G APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864797
Número CAS: 67625-36-9