Print…
Methyl-3-aminosalicylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA 0 EUR
APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842614
Número CAS: 35748-34-6