Print…
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 195 EUR
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Peso Molecular: 210.229 g/mol
Ponto de ebulição: 144 °C/2.25mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 42228-16-0