Print…
tert-Butylchlorodimethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
OR019066-100G OR019066-25G OR019066-1KG
APOSOR019066-100GEA 26.1 EUR
APOSOR019066-100G APOSOR019066-25G APOSOR019066-1KG
tert-Butylchlorodimethylsilane
tert-Butylchlorodimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 124…126 °C
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000501
Número CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II