Print…
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl (4-bromo-2-methylphenyl)carbamate, tert-Butyl 4-bromo-2-methylphenylcarbamate, 4-Bromo-2-methylaniline, N-BOC protected
OR018874-25G OR018874-5G
APOSOR018874-25GEA 179 EUR
APOSOR018874-25G APOSOR018874-5G
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Fórmula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765429
Número CAS: 306937-14-4