Print…
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 0 EUR
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₁ClO₂
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831645
Número CAS: 66422-84-2