Print…
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyloxamic acid, N,N-Dimethyloxamidic acid
OR0185-1G OR0185-5G OR0185-10G
APOSOR0185-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0185-1G APOSOR0185-5G APOSOR0185-10G
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Fórmula: C₄H₇NO₃
Ponto de Fusão: 126…128 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01971023
Número CAS: 32833-96-8