Print…
tert-Butoxy acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(tert-Butoxy)acetic acid
OR0183-25G OR0183-5G OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA 149 EUR
APOSOR0183-25G APOSOR0183-5G APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03452738
Número CAS: 13211-32-0