Print…
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Boc-3-Aminophenylacetic acid
OR0181-1G OR0181-5G OR0181-25G
APOSOR0181-1GEA 168 EUR
APOSOR0181-1G APOSOR0181-5G APOSOR0181-25G
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682313
Número CAS: 123036-51-1