Print…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 172 EUR
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClN₂OS
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764004
Número CAS: 321309-32-4
UN: 3261
ADR: 8,III