Print…
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0180-1G OR0180-5G
APOSOR0180-1GEA 207 EUR
APOSOR0180-1G APOSOR0180-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 80…82 °C/0,15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03763920
Número CAS: 39243-88-4
UN: 2735
ADR: 8,III