Print…
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
OR01795-1G OR01795-5G
APOSOR01795-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01795-1G APOSOR01795-5G
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Peso Molecular: 202.05 g/mol
Ponto de ebulição: 212 °C
Densidade: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094943
Número CAS: 126717-59-7