Print…
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0179-1G OR0179-5G OR0179-25G
APOSOR0179-1GEA 185 EUR
APOSOR0179-1G APOSOR0179-5G APOSOR0179-25G
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₄ClNO
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460774
Número CAS: 85262-76-6