Print…
5-Bromo-2-chloroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 36.4 EUR
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Fórmula: C₇H₆BrClO
Ponto de ebulição: 240…245 °C
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078659
Número CAS: 16817-43-9