Print…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01763-25G OR01763-5G
APOSOR01763-25GEA 0 EUR
APOSOR01763-25G APOSOR01763-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₅H₆N₄
Ponto de Fusão: 221…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114569
Número CAS: 5334-41-8
EINECS: 610-989-6