Print…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01748-1G OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA 221 EUR
APOSOR01748-1G APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 27363-77-5