Print…
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(4-(Aminomethyl)phenyl)methanesulphonamide hydrochloride
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 58 EUR
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: >275 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245516
Número CAS: 128263-66-1