Print…
(4-Bromofenil) acetonitrilo 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
OR017366-1G OR017366-5G OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA 21.9 EUR
APOSOR017366-1G APOSOR017366-5G APOSOR017366-10G
(4-Bromofenil) acetonitrilo 97%
(4-Bromofenil) acetonitrilo
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 286 °C
Ponto de Fusão: 45…49 °C
Densidade: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001916
Número CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III