Print…
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 285 EUR
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₈ClNO₄S
Peso Molecular: 319.81 g/mol
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115825
Número CAS: 849035-95-6