Print…
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR017267-1G OR017267-25G OR017267-5G
APOSOR017267-1GEA 34.8 EUR
APOSOR017267-1G APOSOR017267-25G APOSOR017267-5G
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Ethyl-2,6-dichlorobenzoate
Fórmula: C₉H₈Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 264…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313702
Número CAS: 81055-73-4