Print…
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 63.8 EUR
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Fórmula: C₈H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 42…45 °C/0,75mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210699
Número CAS: 98998-25-5