Print…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR01714-1G OR01714-5G OR01714-25G
APOSOR01714-1GEA 29 EUR
APOSOR01714-1G APOSOR01714-5G APOSOR01714-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de Fusão: 92…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047564
Número CAS: 3476-89-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III