Print…
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 96…100 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200783
Número CAS: 39552-81-3