Print…
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR017082-1G OR017082-10G
APOSOR017082-1GEA 111 EUR
APOSOR017082-1G APOSOR017082-10G
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Fórmula: C₉H₁₆N₄O₂S
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570587
Número CAS: 519056-65-6