Print…
Tetrabutylammonium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 43.5 EUR
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutylammonium chloride
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Ponto de Fusão: 70 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7