Print…
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01701-1G OR01701-250MG
APOSOR01701-1GEA 0 EUR
APOSOR01701-1G APOSOR01701-250MG
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide
Fórmula: C₁₅H₁₂BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 655254-61-8