Print…
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0170-1G OR0170-5G OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA 0 EUR
APOSOR0170-1G APOSOR0170-5G APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245496
Número CAS: 849020-92-4