Print…
3-Bromoisonicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromoisonicotinic acid 98%
3-Bromoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 234…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040944
Número CAS: 13959-02-9