Print…
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 364 EUR
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, Grau técnico
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Peso Molecular: 340.67 g/mol
Ponto de Fusão: 279…283 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116083
Número CAS: 226400-32-4