Print…
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[(Pyridin-4-yl)methylamino]piperidine, N1-BOC protected
OR01645-1G OR01645-5G OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA 227 EUR
APOSOR01645-1G APOSOR01645-5G APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Fórmula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114985
Número CAS: 206274-24-0