Print…
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01642-1G OR01642-250MG
APOSOR01642-1GEA 0 EUR
APOSOR01642-1G APOSOR01642-250MG
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₄ClNO
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245504
Número CAS: 24095-40-7