Print…
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01639-1G OR01639-5G
APOSOR01639-1GEA 265 EUR
APOSOR01639-1G APOSOR01639-5G
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O
Peso Molecular: 180.25 g/mol
Ponto de ebulição: 52…54 °C/0.37mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245525
Número CAS: 849021-22-3