(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR01636-100G
OR01636-25G
OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA
36.4
EUR
APOSOR01636-100G
APOSOR01636-25G
APOSOR01636-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Fórmula:
C₄H₉NO₂ Ponto de Fusão: 280 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064415 Número CAS: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 |