Print…
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01633-1G OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA 957 EUR
APOSOR01633-1G APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366468
Número CAS: 1017793-59-7