Print…
Terephthalamic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 0 EUR
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de Fusão: >330 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025482
Número CAS: 6051-43-0