Print…
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyloxamic acid, 2-(Methylamino)-2-oxoacetic acid
OR016302-5G OR016302-1G
APOSOR016302-5GEA 132 EUR
APOSOR016302-5G APOSOR016302-1G
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Oxalic acid mono(N-methyl)amide
Fórmula: C₃H₅NO₃
Peso Molecular: 103.08 g/mol
Ponto de Fusão: 144…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245498
Número CAS: 29262-58-6