Print…
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-carbamoylbenzoate
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 108 EUR
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉NO₃
Peso Molecular: 179.18 g/mol
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245500
Número CAS: 106748-24-7