Print…
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01607-1G OR01607-5G OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA 55.1 EUR
APOSOR01607-1G APOSOR01607-5G APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅ClO₂
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167831
Número CAS: 34859-74-0