Print…
Propagyl bromide 80% em tolueno
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromopropyne
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 435 EUR
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propagyl bromide 80% em tolueno
Propagyl bromide
Fórmula: C₃H₃Br
Peso Molecular: 118.96 g/mol
Ponto de ebulição: 88…90 °C
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000241
Número CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3 II