Print…
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
OR01582-100G OR01582-25G OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA 43.5 EUR
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002343
Número CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4