Print…
2-Nitrofenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 46.4 EUR
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrofenol
2-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 214…216 °C
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011688
Número CAS: 88-75-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III