Print…
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01561-1G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01561-1G APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013373
Número CAS: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III