Print…
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(1-Aminoethyl)pyridine
OR01560-5G OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA 161 EUR
APOSOR01560-5G APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05215238
Número CAS: 42088-91-5
UN: 2735
ADR: 8,III