Print…
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0156-1G OR0156-5G OR0156-10G
APOSOR0156-1GEA 163 EUR
APOSOR0156-1G APOSOR0156-5G APOSOR0156-10G
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235147
Número CAS: 36914-69-9